Codice prodotto. 15647350
Click to view available options
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
Quantità
Dimensione della confezione
15647350
50 mL
50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto.
15647350
Fornitore
Honeywell-Fluka
N. del fornitore
8562950ML
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
for GC,≥99.0%
Leading the Industry For Over 65 Years Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Materiale o nome chimico
Squalane
CAS
111-01-3
Punto di fusione
-38°C
Colore
Colorless
Densità
0.81g/mL at 25°C
pH
Neutral
Punti di ebollizione
176°C (0.07 hPa)
Punto d'infiammabilità
218°C (424.4°F)
Odore
Odorless
Imballaggio
Bottiglia in vetro
Formula molecolare
C30H62
Formula lineare
[(CH3 )2 CH(CH2 )3 CH(CH3 )(CH2 )3 CH(CH3 )CH2 CH2 -]2
Numero MDL
MFCD00008953
Quantità
50 mL
Numero UN
NONH for all modes of transport
Beilstein
776019
Sinonimo
squalane, perhydrosqualene, dodecahydrosqualene, cosbiol, vitabiosol, spinacane, robane, hexamethyltetracosane, tetracosane, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl, hexamethyl tetracosane
Informazioni di solubilità
Insoluble in water
InChI Key
PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
IUPAC Name
2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosane
Molecular Weight (g/mol)
422.826
PubChem CID
8089
Peso formulazione
422.81g/mol
Percent Purity
≥99.0% (GC)
Vedi altri risultati
Mostra meno risultati
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy.
Informativa sulla privacy .
Individuate un'opportunità di miglioramento?