Learn More
Squalane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10194790 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10194790 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10002990 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
11335922 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10194790 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 215351000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-01-3
InChI Key PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo squalane, perhydrosqualene, dodecahydrosqualene, cosbiol, vitabiosol, spinacane, robane, hexamethyltetracosane, tetracosane, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl, hexamethyl tetracosane
PubChem CID 8089
IUPAC Name 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosane
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Squalane
Acidità 0.2mg KOH/g max.
Punto di fusione 0.3°C
Colore Colorless
Densità 0.8085g/mL
Punti di ebollizione 210°C to 215°C (1.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 217°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C30H62
Indice di rifrazione 1.4510 to 1.4525
Quantità 100 mL
Valore di saponificazione 1mg KOH/g max.
Beilstein 01,I,72
Indice di Merck 15,8895
Gravità specifica 0.8085
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in glacial acetic acid,readily soluble in ether,gasoline,benzene,,petroleum ether,chloroform and oils,slightly soluble in methanol,ethanol and acetone
Molecular Weight (g/mol) 422.82
Viscosità 48.2 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 422.82
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid