Learn More
Squalane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11335922 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11335922 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10194790 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10002990 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11335922 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 215350025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-01-3
InChI Key PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo squalane, perhydrosqualene, dodecahydrosqualene, cosbiol, vitabiosol, spinacane, robane, hexamethyltetracosane, tetracosane, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl, hexamethyl tetracosane
PubChem CID 8089
IUPAC Name 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosane
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Squalane
Acidità 0.2mg KOH/g max.
Colore Colorless
Densità 0.8085g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C30H62
Indice di rifrazione 1.4510 to 1.4525 (20°C, 589nm)
Quantità 2.5 L
Valore di saponificazione 1mg KOH/g max.
Molecular Weight (g/mol) 422.826
Peso formulazione 422.82
Percent Purity ≥98.5% (GC)
Forma fisica Liquid