Learn More
Squalene, >98%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11426362 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
100 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11426362 10 mL
11436362 100 mL
11446362 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11426362 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210294810
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Identificatori chimici
CAS 111-02-4
Formula molecolare C30H50
Molecular Weight (g/mol) 410.73
InChI Key YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Sinonimo squalene, trans-squalene, spinacene, supraene, all-trans-squalene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene, e,e,e,e-squalene, unii-7qwm220fjh, 7qwm220fjh, spinacen
PubChem CID 638072
ChEBI CHEBI:15440
IUPAC Name (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Squalene
Colore Colorless
Densità 0.855g/mL
Quantità 10 mL
Peso formulazione 410.7
Forma fisica Liquid