Learn More
Squalene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11400007
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11400007 100 g 100g
11410007 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11400007 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20944.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Biosynthetic precursor to all steroids Squalene is used as a precursor to steroids and ergosterol and as an immunologic adjuvant in vaccines. It plays a vital role in the preparation of cholesterol, steroid hormones and vitamin D. It serves as a lubricant for fatty acid surfactant films adsorbed on iron oxide surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Biosynthetic precursor to all steroids Squalene is used as a precursor to steroids and ergosterol and as an immunologic adjuvant in vaccines. It plays a vital role in the preparation of cholesterol, steroid hormones and vitamin D. It serves as a lubricant for fatty acid surfactant films adsorbed on iron oxide surfaces.
Solubility
Miscible with diethyl ether and acetone. Immiscible with water.
Notes
Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-02-4
Formula molecolare C30H50
Molecular Weight (g/mol) 410.73
Numero MDL MFCD00008912
InChI Key YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Sinonimo squalene, trans-squalene, spinacene, supraene, all-trans-squalene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene, e,e,e,e-squalene, unii-7qwm220fjh, 7qwm220fjh, spinacen
PubChem CID 638072
ChEBI CHEBI:15440
IUPAC Name (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Squalene
Punto di fusione °C to 75°C
Densità 0.858
Punti di ebollizione 285°C (25 mm)
Punto d'infiammabilità 218°C (424°F)
Intervallo percentuale saggio 0.97
Indice di rifrazione 1.4955
Quantità 100 g
Sensibilità Air and light sensitive
Indice di Merck 14,8768
Informazioni di solubilità Miscible with diethyl ether and acetone. Immiscible with water.
Peso formulazione 410.73
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Squalene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Squalene