Learn More
Squalene, 99+%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 207475000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 111-02-4 Peso : 0.47750kg
Quantità | 500mL |
---|---|
Imballaggio | Glass bottle |
Identificatori chimici
111-02-4 | |
410.73 | |
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N | |
638072 | |
(6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene |
C30H50 | |
MFCD00008912 | |
squalene, trans-squalene, spinacene, supraene, all-trans-squalene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene, e,e,e,e-squalene, unii-7qwm220fjh, 7qwm220fjh, spinacen | |
CHEBI:15440 | |
CC(=CCCC(=CCCC(=CCCC=C(C)CCC=C(C)CCC=C(C)C)C)C)C |
Specifica
1mg KOH/g max. | |
0.855g/mL | |
Glass bottle | |
1mg KOH/g max. | |
500mL | |
99+% | |
{(CH3)2C{=CHCH2CH2C(CH3)}2=CHCH2-}2 | |
squalene, trans-squalene, spinacene, supraene, all-trans-squalene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene, e,e,e,e-squalene, unii-7qwm220fjh, 7qwm220fjh, spinacen | |
CC(=CCCC(=CCCC(=CCCC=C(C)CCC=C(C)CCC=C(C)C)C)C)C | |
410.73 | |
CHEBI:15440 | |
Oil |
Squalene | |
Authentic | |
1.4945 to 1.4965 (20°C, 589nm) | |
Colorless to Yellow | |
111-02-4 | |
C30H50 | |
MFCD00008912 | |
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N | |
(6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene | |
638072 | |
410.71 | |
≥99.0% |