Learn More
Squalene, Mikromol™
Codice prodotto. 17962066
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17962066 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17962066 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3951.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Squalene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Squalene
CAS 111-02-4
Nomi componenti o analita Squalene
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C30 H50
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Squalene
InChI Formula InChI=1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CCC=C(C)C)\C)\C)C
IUPAC Name (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene
Molecular Weight (g/mol) 410.72
Quantità 250 mg
Peso formulazione 410.3913 g/mol