Learn More
Gilac™ Square Bucket with Watertight Lid
Codice prodotto. 15962674
Ansicht ändern
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12 L
Packungsgröße:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacità (sistema metrico) Packungsgröße
15962674 12 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15962674 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G615709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.43€
    32.69€ / pezzi 1
    Risparmia 16.74€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Square Bucket fit for food contact with watertight lid and pouring spout. Airtight lid keeps flavors in and odors out.
  • Bucket fit for food contact with watertight lid and pouring spout
  • Airtight lid keeps flavors in and odors out
  • Nesting when empty, no suction and stacking when lid is closed
  • Enables liquid preparations to be stored and transported
  • Graduation in liters
  • Discharge area that prevents water retention when being cleaned and anti-wear skirt that lifts the bucket off the ground
  • HDPE body and LDPE lid
  • Stainless steel handle
  • External dimensions include handle
Spezifikation
Product Type Bucket with Lid
Capacità (sistema metrico) 12 L
Graduazioni Yes
Materiale HDPE
Capacità (sistema imperiale) 3.2 gal.
Certificazione/Conformità Food Contact Certified
Colore Red
Da utilizzare con (applicazione) Food Contact
Altezza (sistema metrico) 280 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 305 mm
Forma Square
Temperatura (sistema imperiale) 5°F to 140°F
Temperatura (sistema metrico) -15°C to +60°C
Larghezza (sistema imperiale) 13 in.
Larghezza (sistema metrico) 330 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.