Learn More
Thermo Scientific™ Square Cuvets for Thermo Scientific Spectronic™ 20+ and 20D+ Spectrophotometers
Codice prodotto. 11816534 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza del percorso:
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza del percorso Dimensione della confezione
11816534 10 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11816534 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 331709000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    527.00€
    506.05€ / pezzi 1
    Risparmia 20.95€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 03-02-2027
  • Optical class
  • Cat. No. 22-255-451 is a matched set of two with 10mm pathlength; requires 14-385-125A holder (sold separately); case included
  • Cat. No. 07-144-18 has 1/2 in. (13mm) pathlength and comes in set of two with case
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Cuvette
Materiale Optical Glass
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range 340 to 950 nm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Spectronic™ 20+ and 20D+ spectrophotometers
Forma Square