Learn More
Corning™ Square and Rectangular Cover Glasses
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13216778 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
#1 (0.13 to 0.16 mm)
#1.5 (0.16 to 0.19 mm)
#2 (0.19 to 0.23 mm)
0.17 to 0.25 mm
Lunghezza (sistema metrico):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Larghezza (sistema metrico):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Forma:
Rectangle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2000
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Spessore (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Forma unitSize
13216778 #1 (0.13 to 0.16 mm) 25 mm 25 mm Square pezzi 2000
13256788 #1.5 (0.16 to 0.19 mm) 50 mm 22 mm Rectangle pezzi 1000
13246778 #1.5 (0.16 to 0.19 mm) 25 mm 25 mm Square pezzi 2000
13286778 #1 (0.13 to 0.16 mm) 30 mm 22 mm Rectangle pezzi 1000
13216788 #1 (0.13 to 0.16 mm) 40 mm 24 mm Rectangle pezzi 1000
13206788 #1 (0.13 to 0.16 mm) 40 mm 22 mm Rectangle pezzi 1000
13258959 #1 (0.13 to 0.16 mm) 50 mm 22 mm Rectangle pezzi 1000
13276778 #2 (0.19 to 0.23 mm) 25 mm 25 mm Square pezzi 1000
13276788 #1.5 (0.16 to 0.19 mm) 40 mm 24 mm Rectangle pezzi 1000
13226788 #1 (0.13 to 0.16 mm) 50 mm 24 mm Rectangle pezzi 1000
13296778 #1 (0.13 to 0.16 mm) 30 mm 24 mm Rectangle pezzi 1000
13286788 #1.5 (0.16 to 0.19 mm) 50 mm 24 mm Rectangle pezzi 1000
13296788 #1.5 (0.16 to 0.19 mm) 60 mm 24 mm Rectangle pezzi 1000
12876333 #1.5 (0.16 to 0.19 mm) 30 mm 22 mm Rectangle pezzi 1000
13236778 #1.5 (0.16 to 0.19 mm) 22 mm 22 mm Square pezzi 2000
13266778 0.17 to 0.25 mm 22 mm 22 mm Square pezzi 1000
13236788 #1 (0.13 to 0.16 mm) 60 mm 24 mm Rectangle pezzi 1000
13256778 0.17 to 0.25 mm 18 mm 18 mm Square pezzi 1000
13266788 #1.5 (0.16 to 0.19 mm) 30 mm 24 mm Rectangle pezzi 1000
13226778 #1.5 (0.16 to 0.19 mm) 18 mm 18 mm Square pezzi 2000
13296768 #1 (0.13 to 0.16 mm) 18 mm 18 mm Square pezzi 2000
13206778 #1 (0.13 to 0.16 mm) 22 mm 22 mm Square pezzi 2000
13246788 #1.5 (0.16 to 0.19 mm) 40 mm 22 mm Rectangle pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Codice prodotto. 13216778 Fornitore Corning™ N. del fornitore 284525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    145.92€ / pezzi 2000
    Risparmia 11.08€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides quality, reliability and performance for your laboratory microscopy needs
  • Made from soda-lime glass and borosilicate glass with high clarity
  • Available in square and rectangular shapes, and in three standard sizes and thicknesses
Order Info
Packaged in plastic boxes for protection during storage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Coverslip
Forma Square
Materiale Borosilicate Glass
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm
Larghezza (sistema metrico) 25 mm
Spessore (sistema metrico) #1 (0.13 to 0.16 mm)
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microscopes
Quantità 200/Pk.