Learn More
- Home
- Products
- Histology and Cytology
- Automated Coverslippers and Accessories
- Corning™ Square and Rectangular Cover Glasses
Corning™ Square and Rectangular Cover Glasses
Codice prodotto. 13226788
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
#1 (0.13 to 0.16 mm)
#1.5 (0.16 to 0.19 mm)
#2 (0.19 to 0.23 mm)
0.17 to 0.25 mm
Lunghezza (sistema metrico):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Larghezza (sistema metrico):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Forma:
Rectangle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2000
23 product options available for selection
| Codice prodotto. | Spessore (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Forma | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 13226788 | #1 (0.13 to 0.16 mm) | 50 mm | 24 mm | Rectangle | pezzi 1000 |
| 13216778 | #1 (0.13 to 0.16 mm) | 25 mm | 25 mm | Square | pezzi 2000 |
| 13256788 | #1.5 (0.16 to 0.19 mm) | 50 mm | 22 mm | Rectangle | pezzi 1000 |
| 13246778 | #1.5 (0.16 to 0.19 mm) | 25 mm | 25 mm | Square | pezzi 2000 |
| 13286778 | #1 (0.13 to 0.16 mm) | 30 mm | 22 mm | Rectangle | pezzi 1000 |
| 13216788 | #1 (0.13 to 0.16 mm) | 40 mm | 24 mm | Rectangle | pezzi 1000 |
| 13206788 | #1 (0.13 to 0.16 mm) | 40 mm | 22 mm | Rectangle | pezzi 1000 |
| 13258959 | #1 (0.13 to 0.16 mm) | 50 mm | 22 mm | Rectangle | pezzi 1000 |
| 13276778 | #2 (0.19 to 0.23 mm) | 25 mm | 25 mm | Square | pezzi 1000 |
| 13276788 | #1.5 (0.16 to 0.19 mm) | 40 mm | 24 mm | Rectangle | pezzi 1000 |
| 13296778 | #1 (0.13 to 0.16 mm) | 30 mm | 24 mm | Rectangle | pezzi 1000 |
| 13286788 | #1.5 (0.16 to 0.19 mm) | 50 mm | 24 mm | Rectangle | pezzi 1000 |
| 13296788 | #1.5 (0.16 to 0.19 mm) | 60 mm | 24 mm | Rectangle | pezzi 1000 |
| 12876333 | #1.5 (0.16 to 0.19 mm) | 30 mm | 22 mm | Rectangle | pezzi 1000 |
| 13236778 | #1.5 (0.16 to 0.19 mm) | 22 mm | 22 mm | Square | pezzi 2000 |
| 13266778 | 0.17 to 0.25 mm | 22 mm | 22 mm | Square | pezzi 1000 |
| 13236788 | #1 (0.13 to 0.16 mm) | 60 mm | 24 mm | Rectangle | pezzi 1000 |
| 13256778 | 0.17 to 0.25 mm | 18 mm | 18 mm | Square | pezzi 1000 |
| 13266788 | #1.5 (0.16 to 0.19 mm) | 30 mm | 24 mm | Rectangle | pezzi 1000 |
| 13226778 | #1.5 (0.16 to 0.19 mm) | 18 mm | 18 mm | Square | pezzi 2000 |
| 13296768 | #1 (0.13 to 0.16 mm) | 18 mm | 18 mm | Square | pezzi 2000 |
| 13206778 | #1 (0.13 to 0.16 mm) | 22 mm | 22 mm | Square | pezzi 2000 |
| 13246788 | #1.5 (0.16 to 0.19 mm) | 40 mm | 22 mm | Rectangle | pezzi 1000 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
13226788
Fornitore
Corning™
N. del fornitore
2975245
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Aggiungi al carrello
269.32 EUR valido fino al 2026-04-30
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28507" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28507" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Provides quality, reliability and performance for your laboratory microscopy needs
- Made from soda-lime glass and borosilicate glass with high clarity
- Available in square and rectangular shapes, and in three standard sizes and thicknesses
Order Info
Packaged in plastic boxes for protection during storage.
Specifica
Specifica
| Product Type | Coverslip |
| Forma | Rectangle |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 24 mm |
| Spessore (sistema metrico) | #1 (0.13 to 0.16 mm) |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microscopes |
| Quantità | 100/Pk. |