Learn More
- Home
- Products
- Histology and Cytology
- Automated Coverslippers and Accessories
- Corning™ Square and Rectangular Cover Glasses
-
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
Corning™ Square and Rectangular Cover Glasses
Codice prodotto. 13296768 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
#1 (0.13 to 0.16 mm)
#1.5 (0.16 to 0.19 mm)
#2 (0.19 to 0.23 mm)
0.17 to 0.25 mm
Lunghezza (sistema metrico):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Larghezza (sistema metrico):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Forma:
Rectangle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2000
23 product options available for selection
| Codice prodotto. | Spessore (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Forma | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 13296768 | #1 (0.13 to 0.16 mm) | 18 mm | 18 mm | Square | pezzi 2000 |
| 13216778 | #1 (0.13 to 0.16 mm) | 25 mm | 25 mm | Square | pezzi 2000 |
| 13256788 | #1.5 (0.16 to 0.19 mm) | 50 mm | 22 mm | Rectangle | pezzi 1000 |
| 13246778 | #1.5 (0.16 to 0.19 mm) | 25 mm | 25 mm | Square | pezzi 2000 |
| 13286778 | #1 (0.13 to 0.16 mm) | 30 mm | 22 mm | Rectangle | pezzi 1000 |
| 13216788 | #1 (0.13 to 0.16 mm) | 40 mm | 24 mm | Rectangle | pezzi 1000 |
| 13206788 | #1 (0.13 to 0.16 mm) | 40 mm | 22 mm | Rectangle | pezzi 1000 |
| 13258959 | #1 (0.13 to 0.16 mm) | 50 mm | 22 mm | Rectangle | pezzi 1000 |
| 13276778 | #2 (0.19 to 0.23 mm) | 25 mm | 25 mm | Square | pezzi 1000 |
| 13276788 | #1.5 (0.16 to 0.19 mm) | 40 mm | 24 mm | Rectangle | pezzi 1000 |
| 13226788 | #1 (0.13 to 0.16 mm) | 50 mm | 24 mm | Rectangle | pezzi 1000 |
| 13296778 | #1 (0.13 to 0.16 mm) | 30 mm | 24 mm | Rectangle | pezzi 1000 |
| 13286788 | #1.5 (0.16 to 0.19 mm) | 50 mm | 24 mm | Rectangle | pezzi 1000 |
| 13296788 | #1.5 (0.16 to 0.19 mm) | 60 mm | 24 mm | Rectangle | pezzi 1000 |
| 12876333 | #1.5 (0.16 to 0.19 mm) | 30 mm | 22 mm | Rectangle | pezzi 1000 |
| 13236778 | #1.5 (0.16 to 0.19 mm) | 22 mm | 22 mm | Square | pezzi 2000 |
| 13266778 | 0.17 to 0.25 mm | 22 mm | 22 mm | Square | pezzi 1000 |
| 13236788 | #1 (0.13 to 0.16 mm) | 60 mm | 24 mm | Rectangle | pezzi 1000 |
| 13256778 | 0.17 to 0.25 mm | 18 mm | 18 mm | Square | pezzi 1000 |
| 13266788 | #1.5 (0.16 to 0.19 mm) | 30 mm | 24 mm | Rectangle | pezzi 1000 |
| 13226778 | #1.5 (0.16 to 0.19 mm) | 18 mm | 18 mm | Square | pezzi 2000 |
| 13206778 | #1 (0.13 to 0.16 mm) | 22 mm | 22 mm | Square | pezzi 2000 |
| 13246788 | #1.5 (0.16 to 0.19 mm) | 40 mm | 22 mm | Rectangle | pezzi 1000 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
13296768
Fornitore
Corning™
N. del fornitore
284518
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
157.00€
145.92€ / pezzi 2000
Risparmia 11.08€
7% Sconto
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Provides quality, reliability and performance for your laboratory microscopy needs
- Made from soda-lime glass and borosilicate glass with high clarity
- Available in square and rectangular shapes, and in three standard sizes and thicknesses
Order Info
Packaged in plastic boxes for protection during storage.
Specifica
Specifica
| Product Type | Coverslip |
| Forma | Square |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Lunghezza (sistema metrico) | 18 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 18 mm |
| Spessore (sistema metrico) | #1 (0.13 to 0.16 mm) |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microscopes |
| Quantità | 200/Pk. |