Learn More
Kartell Square Urine Bottle
Codice prodotto. 18088021
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 L
Dimensione della confezione:
pezzi 52
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
18088021 2 L pezzi 52
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18088021 Fornitore Kartell N. del fornitore 0048000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    120.75€ / pezzi 52
    Risparmia 16.25€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Used in hospital for clearence testing on urine collected during the whole day long.
  • Specific design with rectangular base, thought for easy storage of the bottles in the ward's cabinets and for enhanced stability when in use
  • The ergonomic design of the handgrip allows easy pouring
  • Screw capped
  • Graduated
  • Amber color
  • CE marked
Specifica
Product Type Urine Collector
Colore chiusura White
Tipo di chiusura Screw Cap
Monouso Single-use
Graduated Yes
Materiale HDPE
Sterilità Non-sterile
Colore Amber
Volume (sistema metrico) 2 L