Learn More
Cole-Parmer™ Square Utility Pan
Codice prodotto. 15543544 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.25 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15543544 1.25 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15543544 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0728601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.00€
    62.72€ / pezzi 1
    Risparmia 3.28€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 15-01-2027
Seamless construction with rounded corners. Cole-Parmer™ Square Utility Pan is NSF certified and safe for use with food.
  • Stainless steel construction
  • Medium gauge
  • Cover sold separately
Specifica
Certificazione/Conformità NSF Certified
Capacità (sistema metrico) 1.25 L
Materiale Stainless Steel
Quantità confezione 1 Ea.
Forma Square
Capacità del peso Medium-weight
Dimensioni (L x P x A) 156 x 156 x 73 mm
Lunghezza (sistema metrico) 156 mm
Larghezza (sistema metrico) 156 mm
Altezza (sistema metrico) 73 mm