Descrizione
- Shallow boat with a wide, flat bottom to resist tipping.
- Ideal for solid product weighing.
- Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
- Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F).
- Can be used with microwave moisture analyzers.
- FDA/food-grade compliant.
- Pack of 500
- Disposable
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 1.7 oz. |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Forma del fondo | Flat |
| Capacità (sistema metrico) | 51 mL |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Polycarbonate |
| Forma | Square |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Weighing Boat |
| Vedi altri risultati |