Learn More
Bochem™ Square Wire Basket
Bochem™ Square Wire Basket with special high quality processing at the welding points.
41.10€ - 54.25€
Specifica
Materiale | 18/10 E-Poli |
---|---|
Forma | Square |
Dimensioni (L x P x A) | 8 x 8 x 1mm Mesh |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10090921
|
Bochem™
10020 |
100 x 100 x 100 mm (L x W x H) |
41.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10709271
|
Bochem™
10021 |
L x W x H: 120 x 120 x 100 mm |
42.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10356001
|
Bochem™
10022 |
L x W x H: 120 x 120 x 120 mm |
47.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10040761
|
Bochem™
10024 |
L x W x H: 140 x 140 x 140 mm |
54.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Square
- Special high quality processing
- 18/10 E-Poli
Specifica
18/10 E-Poli | |
Square | |
8 x 8 x 1mm Mesh |