Learn More
Squaric Acid Dibutyl Ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737387
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
2892-62-8
C12H18O4
226.27
MFCD00037150
XBRWELTXMQSEIN-UHFFFAOYSA-N
dibutyl squarate, 3,4-dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, squaric acid dibutyl ester, sadbe, squaric acid dibutylester, 3,4-di-n-butoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, unii-4rto57vg65, 1,2-dibutyl squarate, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dibutoxy, acmc-209h5p
65108
CHEBI:53612
3,4-dibutoxycyclobut-3-ene-1,2-dione
CCCCOC1=C(OCCCC)C(=O)C1=O
2892-62-8
C12H18O4
226.27
MFCD00037150
XBRWELTXMQSEIN-UHFFFAOYSA-N
dibutyl squarate, 3,4-dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, squaric acid dibutyl ester, sadbe, squaric acid dibutylester, 3,4-di-n-butoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, unii-4rto57vg65, 1,2-dibutyl squarate, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dibutoxy, acmc-209h5p
65108
CHEBI:53612
3,4-dibutoxycyclobut-3-ene-1,2-dione
CCCCOC1=C(OCCCC)C(=O)C1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Squaric acid dibutyl ester
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0500g/mL
Punti di ebollizione 121.0°C to 122.0°C (0.2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4930 to 1.4950
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 8897
Gravità specifica 1.05
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 226.27
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Squaric acid dibutyl ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.