Learn More
Fisherbrand™ Fiale a fondo piatto con profilo basso
Codice prodotto. 14853542 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 mL
Tipo di chiusura:
Tappo a scatto
Dimensione della confezione:
pezzi 190
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Tipo di chiusura unitSize
14853542 10 mL Tappo a scatto pezzi 190
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 14853542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.42€
    26.73€ / pezzi 190
    Risparmia 62.69€
    70% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 23 mm
Materiale Vetro borosilicato
Volume (sistema metrico) 10 mL
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per la conservazione di polveri e campioni “essiccati”
Stile Basso
Stile della base Flat
Materiale chiusura Polietilene
Tipo di chiusura Tappo a scatto
Quantità 190/conf.
Dimensione chiusura 22 mm
Altezza (sistema metrico) 47 mm
Product Type Flat Bottom Vial
Titolo del prodotto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.