Learn More
Haldenwanger™ Crogioli con profilo basso in porcellana senza coperchio
Codice prodotto. 12316487
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 ml
11 ml
15 ml
25 ml
40 ml
50 ml
85 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12316487 15 ml pezzi 10
12306487 11 ml pezzi 10
10424431 25 ml Pezzo
12326487 25 ml pezzi 10
12336487 40 ml pezzi 10
10424621 40 ml Pezzo
12396477 6 ml pezzi 10
12356487 85 ml pezzi 5
10665021 50 ml Pezzo
12346487 50 ml pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 12316487 Fornitore Haldenwanger™ N. del fornitore L 79/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.15€
    58.78€ / pezzi 10
    Risparmia 11.37€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 27-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Squat Form Porcelain Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Materiale Porcellana
Finitura Levigato
Capacità (sistema metrico) 15 ml
Diametro (sistema metrico) esterno 40 mm
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Product Type Crogioli di porcellana bassi