Learn More
Haldenwanger™ Crogioli con profilo basso in porcellana senza coperchio
Description
- Available in a variety of sizes
- Sizes up to 175mL glazed except rim
- 1,000mL and larger are glazed except outside base
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifications
Specifications
| Materiale | Porcellana |
| Finitura | Levigato |
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 60 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 35 mm |
| Product Type | Crogioli di porcellana bassi |