Learn More
Witeg™ Squibb Borosilicate Glass Separatory Funnels
Descrizione
- Acc. to Squibb
- Borosilicate glass
- Detachable PTFE stopcock
- Pear form
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Numero giunto | ST 29/32 |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 100mm |
| Quantità | 1Pack |
| Valvola di chiusura | Yes |
| Stopper Material | PTFE |
| Numero stopper | ST 29/32 |
| Product Type | Separatory Funnel |