Learn More
SR9011, MedChemExpress
Codice prodotto. 16489767
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16489767 5 mg 5mg
16473257 50 mg 50mg
16417216 100 mg 100mg
16410296 2 mg -
16407248 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16489767 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16988
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress SR9011 is a REV-ERBα/β agonist with IC50s of 790 nM and 560 nM for REV-ERBα and REV-ERBβ, respectively.
SR9011 is a REV-ERBα/β agonist with IC50s of 790 nM and 560 nM for REV-ERBα and REV-ERBβ, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico SR9011
Forma fisica Solid
CAS 1379686-29-9
Colore Light Yellow
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H31ClN4O3S
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 43 mg/mL (89.76 mM)
SMILES O=C(N1CC(CN(CC2=CC=C(Cl)C=C2)CC3=CC=C([N+]([O-])=O)S3)CC1)NCCCCC
Molecular Weight (g/mol) 479.04
Peso formulazione 479.04
Percent Purity 98.97%
Grado Research
Research purposes only