Learn More
SR9243, MedChemExpress
Descrizione
SR9243 is a liver-X-receptor (LXR) inverse agonist that induces LXR-corepressor interaction.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | SR9243 |
| CAS | 1613028-81-1 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C31H32BrNO4S2 |
| Quantità | 10 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 20 mg/mL (31.92 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | BrC1=CC(CCN(S(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)(=O)=O)CC(C=C3)=CC=C3C4=CC(S(=O)(C)=O)=CC=C4)=CC=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 626.62 |
| Peso formulazione | 626.62 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only