missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SRP9 Antibody (2D4) [PE], Novus Biologicals Biologicals™

Codice prodotto. 30522157 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30522157 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30522157 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP343039PE

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

SRP9 Monoclonal antibody specifically detects SRP9 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene SRP9
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone 2D4
Coniugato PE
Formulazione PBS
Alias gene ALURBP, MGC110981, signal recognition particle 9 kDa protein, signal recognition particle 9kD, signal recognition particle 9kDa
Specie ospite Mouse
Immunogeno signal recognition particle 9kDa - (Uniprot# P49458)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 6726
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.