Learn More
SRRM2 Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18612578 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18612578 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18612578 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP305971APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    553.80€
    488.25€ / 0.1mL
    Risparmia 65.55€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SRRM2 Polyclonal specifically detects SRRM2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Product Type Antibody
Linea di prodotti Novus