Learn More
SRT1720 Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30412368
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30412368 5 mg 5mg
30410190 10 mg -
30415725 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30412368 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS6844605MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1001645-58-4
Formula molecolare C25 H23 N7 O S . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 506.02
Sinonimo N-[2-[3-(1-piperazinylmethyl)imidazo[2,1-b]thiazol-6-yl]phenyl]-2-quinoxalinecarboxamide Hydrochloride
IUPAC Name N-[2-[3-(piperazin-1-ylmethyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl]phenyl]quinoxaline-2-carboxamide;hydrochloride
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1C2=CN3C(CN4CCNCC4)=CSC3=N2)C5=NC6=CC=CC=C6N=C5.[xClH]
Specifica
Materiale o nome chimico SRT1720 Hydrochloride
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C25H23N7OS.ClH/c33-24(22-13-27-20-7-3-4-8-21(20)28-22)29-19-6-2-1-5-18(19)23-15-32-17(16-34-25(32)30-23)14-31-11-9-26-10-12-31;/h1-8,13,15-16,26H,9-12,14H2,(H,29,33);1H
Peso formulazione 505.1452