Learn More
Thermo Scientific Chemicals SSC buffer (20X)
Suitable for preparing nucleic acids for hybridization, hybridization buffer for northern and southern blots, washing buffer for northern and southern blots. Saline-Sodium Citrate Buffer (SSC) is used as a hybridization buffer in immunoblotting and DNA Microarray protocols.
42.30€ - 130.00€
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15413549
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Chemicals
J60839.K2
1 L
42.30€
1L
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
15433549
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Chemicals
J60839.K7
4 L
130.00€
4L
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
15423549
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Chemicals
J60839.K3
2 L
71.90€
2L
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
SSC buffer is suitable for preparing nucleic acids for hybridization, hybridization buffer for northern and southern blots, washing buffer for northern and southern blots. Saline-Sodium Citrate Buffer (SSC) is used as a hybridization buffer in immunoblotting and DNA Microarray protocols.