Learn More
Novus Biologicals™ SSH2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18468068 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18468068 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18468068 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00085464T02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Research Category Protein Phosphatase
Bersaglio SSH2
Sinonimo EC 3.1.3.16, EC 3.1.3.48, hSSH-2 L, KIAA1725protein phosphatase Slingshot homolog 2, MGC78588, slingshot 2, slingshot homolog 2 (Drosophila), SSH-2, SSH2L, SSH-2 L, SSH-like protein 2
Simbolo del gene SSH2