missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ SSSCA1 Overexpression Lysate

Codice prodotto. 18281100 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18281100 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18281100 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBL116476
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
The SSSCA1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Linea cellulare The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC21946 and based on accession number NM_6396. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Quantità 0.1 mg
Tampone di conservazione RIPA buffer
Purezza Protein
Test di specificità Homo sapiens Sjogren syndrome/scleroderma autoantigen 1 (SSSCA1), mRNA.
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Simbolo del gene ZNRD2
Protein State Native

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.