Learn More
Fisherbrand™ ST-30C Series Rear-facing Stereo Microscope
Codice prodotto. 15254878 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
Classe Mag 30
ST-30C-6LED
Tipo di illuminazione:
LED
Tungsten
Requisiti elettrici:
230 V
Caricabatterie 100 - 240 V/batterie ricaricabili
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Tipo di illuminazione Requisiti elettrici Dimensione della confezione
15254878 ST-30C-6LED LED Caricabatterie 100 - 240 V/batterie ricaricabili Pezzo
11702656 Classe Mag 30 Tungsten 230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15254878
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.00€
    208.25€ / pezzi 1
    Risparmia 28.75€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed and developed for the learning environment. Fisherbrand™ ST-30C Series Rear-facing Stereo Microscope has a choice between the innovative cordless LED illumination or conventional tungsten lighting system.
  • 45° Inclined rear-facing binocular head with diopter adjustment on left eyetube
  • Widefield eyepieces 10X/20mm
  • 2X/4X magnification changer
  • Objectives are parfocal, parcentric and achromatic. Magnification is changed by turning the turret 180° to the click stop
  • Heavy-duty rack and pinion focusing block with slip clutch
  • Supplied standard with 80mm stage plates (Frosted glass, black and white)
  • Model ST-30c-2L00: Pole-stand with incident and transmitted 12V/10W tungsten illumination
  • Model ST-30C-6LED: Pole-stand with incident and transmitted rechargeable LED illumination
Specifica
Include Piani per il tavolino in vetro smerigliato, bianco e nero, parapolvere, caricabatterie e batterie
Tipo di design Ottico: Greenough
Potenza di ingrandimento Da 2X a 4X
Peso (sistema imperiale) 5.9 libbre
Peso (sistema metrico) 2.7 kg
Dimensioni (L x P x A) 19 x 11.5 x 28.5 cm (7.4 x 4.5 x 11.2 in)
Requisiti elettrici Caricabatterie 100 - 240 V/batterie ricaricabili
Product Type Microscopio
Modello ST-30C-6LED
Head Style Binoculare inclinato all'indietro di 45°
Tipo di illuminazione LED
Eyepiece WF10X/20 mm
Quantità 1 ciascuno