missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ST6 Gal Sialyltransferase 2/ST6GAL2 Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18056747 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18056747 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18056747 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP297963FR

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

ST6 Gal Sialyltransferase 2/ST6GAL2 Polyclonal specifically detects ST6 Gal Sialyltransferase 2/ST6GAL2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene ST6 Gal Sialyltransferase 2/ST6GAL2
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato DyLight 680
Diluizione Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene Alpha 2,6-ST 2, beta-galactoside alpha-2,6-sialyltransferase 2, beta-galactoside alpha-2,6-sialyltransferase II, CMP-N-acetylneuraminate-beta-galactosamide-alpha-2,6-sialyltransferase 2, EC 2.4.99, EC 2.4.99.1, FLJ30711, FLJ37730, FLJ38334, hST6Gal II, KIAA1877St6gal2, Sialyltransferase 2, sialyltransferase 2 (monosialoganglioside sialyltransferase), SIAT2, ST6 beta-galactosamide alpha-2,6-sialyltranferase 2, ST6Gal II, ST6GALII
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ST6 Gal Sialyltransferase 2/ST6GAL2 fragment.
Metodo di purificazione Antigen Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 84620
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.