missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2 Antibody (025), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30144323
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30144323 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30144323 Fornitore Novus Biologicals (Bio-Techne) N. del fornitore NBP290715CL1

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2 Monoclonal antibody specifically detects ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2 in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone 025
Coniugato CoraFluor 1
Formulazione PBS
Alias gene (alpha-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetyl galactosaminide B, alpha-N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 2, EC 2.4.99.-, FLJ45660, GalNAc alpha-2,6-sialyltransferase II, SAITL1, sialyltransferase 7((alpha-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetyl galactosaminide B, sialyltransferase 7((alpha-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetyl galactosaminidealpha-2,6-sialyltransferase), sialyltransferase 7((alpha-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetyl galactosaminidealpha-2,6-sialyltransferase) B, Sialyltransferase 7B, sialyltransferase-like 1, SIAT7, SIAT7B, SIAT7-B, SIATL1, ST6 (alpha-N-acetyl-neuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetylgalactosaminidealpha-2,6-sialyltransferase 2, ST6GalNAc II, ST6GalNAcII, ST6GalNAII, SThM, STHM(alpha-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetyl galactosaminidealpha-2,6-sialyltransferase
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2 (Uniprot#: P70277; Ser28-Arg373).
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10610
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.