Learn More
ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2 Antibody, PE, R&D Systems™
Codice prodotto. 18609881 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
18609881 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18609881 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP298353PE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2 Polyclonal specifically detects ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Coniugato PE
Primario o secondario Primary
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus