Learn More
Memmert™ Stability ICH Climate Chamber, 108 L, Stainless Steel
Codice prodotto. 13457689 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Dimensione della confezione
13457689 230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13457689 Fornitore Memmert™ N. del fornitore ICH110C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15475.00€
    9609.93€ / pezzi 1
    Risparmia 5865.07€
    37% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-02-2027
Temperature Range: -10°C to +50°C; Relative Humidity (RH): 10 to 80%; Light: Optional Illumination Unit
  • Unparallelled homogeneity
  • Long term stable ambient conditions
  • Climate testing of food, pharmaceuticals and cosmetics
  • With TwinDISPLAY + AtmoCONTROL software
  • Humidity range 10 to 80% rh
Specifica
Tipi di allarme Acustico e visivo
Certificazione/Conformità CE
Tipo di unità di controllo Sistema di controllo a microprocessore PID digitale multifunzionale
Capacità (sistema metrico) 108 L
Materiale camera Acciaio inox
Lighting Optional Illumination Unit
Materiale Textured Stainless Steel, Rear Zinc-plated Steel
Tipo di spina German Type
Umidità relativa 10 to 80%
Temperature Range (Metric) -10°C to +60°C
Tipo Refrigerated Incubator
Display Twin Display
Da utilizzare con (applicazione) Analytical chemistry, manufacturing, microbiology, research chemistry, temperature control, food & beverage, pharmaceuticals, mining
Materiale del telaio Stainless Steel
Precisione umidità 1%
Intervallo di umidità 10 to 80%
Include Digital electronic CO2-control with automatic zeroing; CO2-supply via sterile filter; intrinsic adjustment of altitude above sea level
Modello ICH110C
Refrigerante R134a
Risoluzione temperatura °
Sensore di temperatura 2 Pt100 Class A in 4-wire circuit
Larghezza (sistema metrico) 745 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 560 mm
Altezza (sistema metrico) 1233 mm
Altezza (sistema metrico) interno 480 mm
Depth (Metric) Interior 400 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 127 kg
Peso (sistema metrico) 109 kg
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Tensione 230 V
Wattage 1.35 w
Frequenza 50/60 Hz