Learn More
Memmert™ Stability ICH Climate Chamber, 749 L, Stainless Steel
Product Code. 13407699 Shop All Memmert Products
Change view
Click to view available options
Tensione:
230 V
Unit Size:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tensione Unit Size
13407699 230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 13407699 Supplier Memmert™ Supplier No. ICH750C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24955.00€
    19595.62€ / pezzi 1
    Risparmia 5359.38€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Temperature Range: -10°C to +50°C; Relative Humidity (RH): 10 to 80%; Light: Optional Illumination Unit
  • Unparallelled homogeneity
  • Long term stable ambient conditions
  • Climate testing of food, pharmaceuticals and cosmetics
  • With TwinDISPLAY + AtmoCONTROL software
  • Humidity range 10 to 80% rh
Specifications
Tipi di allarme Acustico e visivo
Certificazione/Conformità CE
Tipo di unità di controllo Sistema di controllo a microprocessore PID digitale multifunzionale
Capacità (sistema metrico) 749 L
Materiale camera Acciaio inox
Lighting Optional Illumination Unit
Materiale Stainless Steel
Tipo di spina German Type
Umidità relativa 10 to 80%
Temperature Range (Metric) -10°C to +60°C
Tipo Climate Chamber
Display Twin Display
Da utilizzare con (applicazione) Analytical chemistry, manufacturing, microbiology, research chemistry, temperature control, food & beverage, pharmaceuticals, mining
Materiale del telaio Stainless Steel
Precisione umidità 1%
Intervallo di umidità 10 to 80%
Include Digital electronic CO2-control with automatic zeroing; CO2-supply via sterile filter; intrinsic adjustment of altitude above sea level
Modello ICH750C
Refrigerante R134a
Risoluzione temperatura °
Sensore di temperatura 2 Pt100 Class A in 4-wire circuit
Larghezza (sistema metrico) 1950 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 1040 mm
Altezza (sistema metrico) 1950 mm
Altezza (sistema metrico) interno 1200 mm
Depth (Metric) Interior 600 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 309 kg
Peso (sistema metrico) 249 kg
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Tensione 230 V
Wattage 1.53 w
Frequenza 50/60 Hz