Learn More
Karl Hecht™ Soluzione stabilizzante
Codice prodotto. 10449591
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10449591 Clear 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10449591 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 43170003
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Prevents algae/bacterial growth and stops odor formation in water baths. Karl Hecht™ Assistent™ ThermoClean™ DC Stabilizing Solution is suitable for all kinds of thermostats and circulation pumps made of metal, glass or any plastics.
  • Solvent-free
  • Only minor pH-change to the water
  • Prevents foam formation, even with strong circulation
  • No obstructions in tubings and temperature control systems
  • Can also be used for closed temperature control systems
  • Free of aggressive phosphates and oxidizing or reducing substances
  • Available in blue and clear variants 
Specifica
Colore Clear
Tipo Stabilizing Solution
Quantità 100 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Stabilising Solution for Water Baths ThermoClean DC
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides,Poly (N,N-Dimethyl-2-hidroxypropyl) ammonium Chloride