Learn More
LNI™ Stabilo HPLC Bench
Codice prodotto. 17880997 Sfoglia Tutto LNI Swissgas Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (P x L x A):
650 x 600 x 840 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (P x L x A) Dimensione della confezione
17880997 650 x 600 x 840 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17880997 Fornitore LNI™ N. del fornitore 2000.00.050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.18€
    721.51€ / pezzi 1
    Risparmia 100.67€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Basic lab bench for LC, GC or ICP MS systems and LNI™ gas generators.
  • Basic laboratory bench made with chemical resistant top, castors for easy moving of the system and leveling feet for rock solid stability of the bench
  • Various dimensions are available, all easy to configure with a modular design to meet user needs
  • Designed without rouging pumps or noisy equipment to help create a cleaner and more practical lab workspace
  • Adjustable height from 810 to 840 mm
Specifica
Product Type Bench
Colore Light Gray
Regolabile Yes
Autoclavabile Not Autoclavable
Dimensioni (P x L x A) 650 x 600 x 840 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Analytical Instruments
Materiale del telaio Stainless Steel
Include Chemical Resistant Table Top
N. di sportelli None
N. di cassetti None
N. di ripiani None
Tipo di spina EU-style, UK-style
Warranty 24 Months
Con ruote Yes
Con poggiapiedi No
Materiale Stainless Steel