Learn More
Hach Pacific Pty Ltd Stablcal Ampule Calibration Kit, Formazin, for 2100Q/QIS portable turbidimeter
Codice prodotto. 16215530
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Portable Turbidimeter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura)
16215530 Portable Turbidimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16215530 Fornitore Hach Pacific Pty Ltd N. del fornitore 2971205
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Calibration Standard kit for 2100Q/QIS portable turbidimeter.
Calibration Standard kit for 2100Q/QIS portable turbidimeter. Ampule kit contains Formazin standards in concentrations: 10, 20, 100, 800 NTU. Precise, Pre-mixed Formazin Solutions Based on Formazin Primary Standards Enhanced Stability Saves Time and Labor Confidence in results
Precise, Pre-mixed Formazin Solutions
With proprietary manufacturing technology, Hach prepares Stablcal Standards in precise concentrations at a wide variety of concentrations - providing accurate turbidimeter calibrations.
Based on Formazin Primary Standards
Stablcal Stabilized Formazin Standards contain the same light scattering polymer as traditional Formazin primary turbidity standards - and perform equivalently.
Enhanced Stability Saves Time and Labor
While Formazin primary standards can be prepared directly in the lab, the process is labor intensive and time consuming - and the diluted standards are not stable. Stablcal is a stabilized version of Formazin - providing repeatable results, without the time and effort required for lab-prepared standards.
Confidence in results
Hach was the first to apply Formazin as a turbidity standard in the drinking water industry, more than 40 years ago. Stablcal standards are based on decades of experience in turbidity measurement.
Specifications
Concentration: 20, 100, 800, 10 NTU (for verification)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Portable Turbidimeter
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • STABLCAL Turbidity Standards Calibration Kit
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine