Learn More
Hach Lange™ Stablcal™ Stabilized Formazine Turbidity Standard 1 NTU
Codice prodotto. 10622123
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico)
10622123 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10622123 Fornitore Hach Lange™ N. del fornitore 2659842
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Hach Lange Stablcal Stabilized Formazine Turbidity Standard 1 NTU, Stablcal Stabilized Formazine Turbidity Standard 1.0 NTU, Volume: 100mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Stablcal Stabilized Formazine Turbidity Standard
Torbidità 1.0 NTU
Volume (sistema metrico) 100 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • StablCal Standard, 1.0 NTU
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde