Learn More
Hach Lange™ Standard di torbidità stabilizzato Formazine Stablcal™ 100 NTU
Descrizione
Stablcal standards are based on decades of experience in turbidity measurement. With proprietary manufacturing technology, Hach prepares Stablcal Standards in precise concentrations at a wide variety of concentrations - providing accurate turbidimeter calibrations.
- Stablcal™ Turbidity Standard for all Turbidimeters
- USEPA accepted for calibration purposes
- Stablcal™ Stabilized Formazin Turbidity Standards are true Formazin dilutions developed for use in any turbidimeter
- Stablcal standards are based on decades of experience in turbidity measurement.
- Precise, Pre-mixed Formazin Solutions
- Based on Formazin Primary Standards
- Enhanced Stability Saves Time and Labor
- Confidence in results
Specifica
Specifica
| Tipo | Standard di torbidità stabilizzato Formazine Stablcal 100 NTU |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Hach Turbidimeters |
| Torbidità | 100 NTU |
| Volume (sistema metrico) | 100 ml |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- StablCal Formazin Turbidity Standard; 100 NTU
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contain: methenamine; hexamethylenetetramine , Sodium sulfate