Learn More
Hach™ Kit di calibrazione standard per torbidità Stablcal™
Descrizione
Developed for use in any turbidimeter. Hach™ Stablcal™ Turbidity Standards Calibration Kit, Sealed Vials are true Formazin dilutions in individual sealed vials of <0.1, 20, 200, 1000, 4000 NTU and 7500 NTU (2662105 only) levels.
- Precise, Pre-mixed Formazin Solutions: Provides accurate turbidimeter calibrations
- Based on Formazin Primary Standards: Contains the same light scattering polymer and performs equivalently
- Enhanced Stability Saves Time and Labor: Repeatable results without preparing standards in the lab
- Confidence in Results: Based on decades of experience in the drinking water industry
- Any Turbidity Meter: Can be used with 2100N/2100AN or 2100N/2100AN IS Turbidimeter
Specifica
Specifica
| Tipo | Turbidity Standard Kit |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Hach 2100N Turbidimeter |
| Include | Premixed, sealed vials |
| Da utilizzare con (applicazione) | Calibration of turbidimeters |
| Torbidità | <0.1, 20, 200, 1000, 4000 NTU |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- StablCal Formazin Turbidity Standard
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contain: methenamine, hexamethylenetetramine