Learn More
Hach™ Kit di calibrazione standard per torbidità Stablcal™
Codice prodotto. 10346162
Cambia vista
Click to view available options
Torbidità:
<0.1, 20, 200, 1000, 4000 NTU
<0.1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU
Da utilizzare con (apparecchiatura):
2100N/N IS
Per 2100AN/AN IS
Dimensione della confezione:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Torbidità Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10346162 <0.1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU Per 2100AN/AN IS 1 set
10070654 <0.1, 20, 200, 1000, 4000 NTU 2100N/N IS -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10346162 Fornitore Hach™ N. del fornitore 2659505
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Developed for use in any turbidimeter. Hach™ Stablcal™ Turbidity Standards Calibration Kit, Sealed Vials are true Formazin dilutions in individual sealed vials of <0.1, 20, 200, 1000, 4000 NTU and 7500 NTU (2662105 only) levels.
  • Precise, Pre-mixed Formazin Solutions: Provides accurate turbidimeter calibrations
  • Based on Formazin Primary Standards: Contains the same light scattering polymer and performs equivalently
  • Enhanced Stability Saves Time and Labor: Repeatable results without preparing standards in the lab
  • Confidence in Results: Based on decades of experience in the drinking water industry
  • Any Turbidity Meter: Can be used with 2100N/2100AN or 2100N/2100AN IS Turbidimeter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Kit di calibrazione standard per torbidità Stablcal
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per 2100AN/AN IS
Include Premixed, sealed vials
Da utilizzare con (applicazione) Calibration of turbidimeters
Torbidità <0.1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • StablCal sealed vials calibration kits
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine; hexamethylenetetramine, methenamine; hexamethylenetetramine , methenamine; hexamethylen