Learn More
STAC Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 11480-1-AP-20UL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg
Codice prodotto. 16898583
  • 121.38€ / 20µL
Spedizione stimata: 28-09-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Probably involved in a neuron-specific signal transduction.
Specifica
Specifica
STAC
Polyclonal
Unconjugated
STAC
SH3 and cysteine rich domain, STAC, STAC1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
20840, 363152, 6769
-20°C
Liquid
Western Blot
0.43 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P97306, Q99469
Stac
STAC Fusion Protein Ag2059
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat