Learn More
Stachydrine Chloride, TRC
Codice prodotto. 30417362
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30417362 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30417362 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS68730050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Stachydrine hydrochloride
CAS 4136-37-2
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C7 H14 N O2 . Cl
Quantità 50 mg
Sinonimo Pyrrolidinium','2-carboxy-1,1-dimethyl-','chloride (1:1)','(2S)-, Pyrrolidinium','2-carboxy-1,1-dimethyl-','chloride','(2S)- (9CI), Pyrrolidinium','2-carboxy-1,1-dimethyl-','chloride','(S)-, Stachydrine','chloride (6CI,7CI), Stachydrine','hydrochloride (8CI), Cadabine hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C7H13NO2.ClH/c1-8(2)5-3-4-6(8)7(9)10;/h6H,3-5H2,1-2H3;1H/t6-;/m0./s1
SMILES [Cl-].C[N+]1(C)CCC[C@H]1C(=O)O
IUPAC Name (2S)-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium-2-carboxylic acid;chloride
Molecular Weight (g/mol) 179.64
Peso formulazione 179.0713
Percent Purity >95