Learn More
Stachydrine hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Stachydrine hydrochloride is the major active constituent of Herba Leonuri, which is a potential therapy for cardiovascular diseases. Stachydrine can inhibit the NF-κB signal pathway. Anti-hypertrophic activities.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Stachydrine hydrochloride |
| CAS | 4136-37-2 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C7H14ClNO2 |
| Quantità | 100 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 120 mg/mL (668.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (556.67 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC([C@H](CCC1)[N+]1(C)C)=O.[Cl-] |
| Molecular Weight (g/mol) | 179.64 |
| Peso formulazione | 179.64 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only