Learn More
Stachyose hydrate, technical, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Stachyose hydrate |
Punto di fusione | 95.0°C to 105.0°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Quantità | 250 mg |
Condizione di rotazione specifica | + 129.00 (20.00°C c=4, H2O) |
Rotazione specifica | + 129.00 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. |
IUPAC Name | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy}-6-({[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-({[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}methyl)oxan-2-yl]oxy}methyl)oxane-3,4,5-triol |
Peso formulazione | 666.58 |
Grado | Technical |