Learn More
Stachyose tetrahydrate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16417527
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16417527 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16417527 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY113529
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
MedChemExpress Stachyose tetrahydrate, a functional oligosaccharide, acts as a prebiotic. Stachyose tetrahydrate can prevent indirectly colon cancer cell growth by promoting the proliferation of probiotics or producing beneficial materials in the intestine.
Stachyose tetrahydrate, a functional oligosaccharide, acts as a prebiotic. Stachyose tetrahydrate can prevent indirectly colon cancer cell growth by promoting the proliferation of probiotics or producing beneficial materials in the intestine.
Specifica
Materiale o nome chimico Stachyose tetrahydrate
CAS 10094-58-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H50O25
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (338.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (135.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@]1(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)CO[C@H]3O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)CO[C@H]4O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)CO.O.O.O.O
Molecular Weight (g/mol) 738.64
Peso formulazione 738.64
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only