Learn More
Kartell SpA Stackable Deep Tray
Codice prodotto. 12071103
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
16 L
20 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12071103 10 L Pezzo
11381105 16 L Pezzo
12081103 20 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12071103 Fornitore Kartell SpA N. del fornitore 0054200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.00€
    17.00€ / pezzi 1
    Risparmia 1.00€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Deep tray, low form, stackable
Stackable deep trays made of HDPE with handles
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 L
Tipo di chiusura None
Colore White
Materiale HDPE
Forma Rectangular
Product Type Deep Tray
Sterilità Non-sterile
Dimensioni (L x P x A) 430 x 310 x 100 mm
Lunghezza (sistema metrico) 430 mm
Larghezza (sistema metrico) 310 mm
Altezza (sistema metrico) 100 mm