Learn More
Kartell SpA Stackable Deep Tray
Codice prodotto. 12081103
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
16 L
20 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12081103 20 L Pezzo
12071103 10 L Pezzo
11381105 16 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12081103 Fornitore Kartell SpA N. del fornitore 0054400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.00€
    31.92€ / pezzi 1
    Risparmia 2.08€
    6% Sconto
In stock
Deep tray, low form, stackable
Stackable deep trays made of HDPE with handles
Specifica
Capacità (sistema metrico) 20 L
Tipo di chiusura None
Colore White
Materiale HDPE
Forma Rectangular
Product Type Deep Tray
Sterilità Non-sterile
Dimensioni (L x P x A) 470 x 410 x 145 mm
Lunghezza (sistema metrico) 470 mm
Larghezza (sistema metrico) 410 mm
Altezza (sistema metrico) 145 mm