Learn More
BINDER™ Struttura di impilamento
Codice prodotto. 16674182 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
1955 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
16674182 1955 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16674182 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 90510040
Support a Safer, More Efficient Laboratory
Usa il codice promozionale 28026
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Struttura di impilamento - struttura stabile e antivibrante su rotelle con freno di stazionamento, per l'impilamento sicuro di due apparecchi della serie CB con dispositivo di bloccaggio
  • Stable, vibration-free stack on stacking frame
  • Designed for the safe stacking of two BINDER™ CB 170 CO2 Incubators
  • Features casters with stop brake
Specifica
Descrizione Struttura di impilamento - struttura stabile e antivibrante su rotelle con freno di stazionamento, per l'impilamento sicuro di due apparecchi della serie CB con dispositivo di bloccaggio
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dispositivi BINDER CB-S 170, CB 170, CBF 170
Tipo Stacking Frame
Include Casters
Altezza (sistema metrico) 1955 mm